Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10427.09
10427.09EA 481 EUR InStock
10427.09
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
CAS No.: 6775-01-5 Molecular Formula: (H2NC3H6)2P(C6H5) Formula Weight: 224.29 Physical Form: Liquid Density: 1.03 Refractive Index: 1.5728 Sensitivity: Air Sensitive Boiling Point: 144°/1mm UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD00014834
Formule: (H₂NC₃H₆)₂P(C₆H₅)
Point d'ébullition: 144 °C (1 mmHg)
Densité: 1.03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014834
Numéro CAS: 6775-01-5
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité