Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate

17842-250G
17842-250GEA 0 EUR InStock
17842-250G
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Ammonium dihydrogénophosphate


Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (dec.)
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.803 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the solution (c=10%) complying
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.0 - 5.0
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..