Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tween® 85 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22188.0500
8.22188.0500EA 63.9 EUR InStock
8.22188.0500
Tween® 85 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tween® 85 (Polysorbate)


Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779641
Numéro CAS: 9005-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Vapor Pressure 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C DIN 51758
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité