Cuivre (II) acétate solution USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
85341.180EA 20.1 EUR InStock
85341.180
Cuivre (II) acétate solution USP Test Solution (TS)
Cuivre (II) acétate
Ready to use Cupric acetate test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formule: CuCH₃CO₂
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008690
Numéro CAS: 142-71-2
EINECS: 0
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02690
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité