Anti-SPAG11A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10837A
ABGEAP10837AEA 348 EUR InStock
ABGEAP10837A
Anti-SPAG11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPAG11A (sperm associated antigen 11A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité