Anti-dsDNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: DSD/958]
Fournisseur: Abnova
MAB14636
ABNOMAB14636EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14636
Anti-dsDNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: DSD/958]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human double stranded DNA.
Type: Primary
Antigen: dsDNA
Clonality: Monoclonal
Clone: DSD/958
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité