Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3e Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 145-2C11]

Fournisseur: Abnova
MAB15455
ABNOMAB15455EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15455
Anti-CD3e Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 145-2C11]
Anticorps
Hamster monoclonal antibody raised against native mouse Cd3e.

Type: Primary
Antigen: CD3e
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité