Biotinylated Mouse BAFFR, Fc,Avitag (BAR-M82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 10 - Ala 71 (Accessio n NP082351). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Mouse BAFFR, Fc,Avitag (BAR-M82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 10 - Ala 71 (Accessio n NP082351). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse BAFFR, Fc,Avitag (BAR-M82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 10 - Ala 71 (Accessio n NP082351). 1 * 200 µG ACRBBAR-M82F0200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou