Cynomolgus CD3ECD3D Heterodimer Protein, His TagFlag Tag, Gln 22 - Asp 117 (CD3E,Q95LI5) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D,Q95LI8) was prod uced in human 293 cells (HEK293) at ACROBiosystems. 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Cynomolgus CD3ECD3D Heterodimer Protein, His TagFlag Tag, Gln 22 - Asp 117 (CD3E,Q95LI5) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D,Q95LI8) was prod uced in human 293 cells (HEK293) at ACROBiosystems. 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus CD3ECD3D Heterodimer Protein, His TagFlag Tag, Gln 22 - Asp 117 (CD3E,Q95LI5) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D,Q95LI8) was prod uced in human 293 cells (HEK293) at ACROBiosystems. 1 * 100 µG ACRBCDD-C52W4100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou