Biotinylated Human TNFSF11, Avitag,Fc Tag (RAL-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (A ccession AAC51762.1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human TNFSF11, Avitag,Fc Tag (RAL-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (A ccession AAC51762.1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human TNFSF11, Avitag,Fc Tag (RAL-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (A ccession AAC51762.1). 1 * 25 µG ACRBRAL-H82F9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou