Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VPS26A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS132632
AGRIAS132632EA 319 EUR InStock
AGRIAS132632
Anti-VPS26A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VPS26A (Vacuolar protein sroting 26A) is a part of a retromer-like protein complex involved in endosome to lusosome protein transport. Synonymes: vesicle protein sroting 26A.,VPS26A (Vacuolar protein sroting 26A) is a part of a retromer-like protein complex involved in endosome to lusosome protein transport. Synonymes: vesicle protein sroting 26A.

Type: Primary
Antigen: VPS26A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité