N-Phényl-m-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350228-100G
APOSOR350228-100GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR350228-100G
N-Phényl-m-toluidine
N-Phényl-m-toluidine
Formule: C₁₃H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008530
Numéro CAS: 1205-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité