N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480630-100G
APOSOR480630-100GEA 282 EUR InStock
APOSOR480630-100G
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Formule: C₁₈H₁₉NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002388
Numéro CAS: 3483-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité