Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Propylcyclohexanol ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B20946.06
B20946.06EA 50.8 EUR InStock
B20946.06
1-Propylcyclohexanol ≥98%
1-Propylcyclohexanol
Purity: 98% CAS No.: 5445-24-9 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 MDL No.: MFCD00046364


Formule: C₉H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046364
Numéro CAS: 5445-24-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité