2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22725.06
B22725.06EA 65.2 EUR InStock
B22725.06
2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol 98%
2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol
Purity: 98% CAS No.: 2682-45-3 Molecular Formula: C12H9NS Formula Weight: 199.27 Melting Point: 95-97° MDL No.: MFCD00004951
Formule: C₁₂H₉NS
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004951
Numéro CAS: 2682-45-3
EINECS: 220-240-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité