Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICAM3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 101-1D2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0177-50
BNUM0177-50EA 395 EUR InStock
BNUM0177-50
Anti-ICAM3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 101-1D2]
Anticorps
Recognizes an N-glycosylated glycoprotein of 120 kDa with intra-chain disulfide bonds, identified as CD50 or ICAM-3 (WS: IV & V). Its epitope localizes in the D2 extracellular domain and is resistant to neuraminidase and proteases. CD50 is the major ligand for LFA-1 (CD11a/CD18) and may have signalling role to increase adhesion. It is expressed on thymocytes and T lymphocytes and is resistant to treatment with phosphatidylinositol (PI) phospholipase C. This MAb inhibits primary mixed lymphocyte culture (MLC) but not secondary MLC, cytotoxicity or proliferation induced by mitogens. It blocks binding of NK1-L16 stimulated T cells to L cells expressing CD50. This MAb is excellent for staining of formalin/paraffin tissues.

Type: Primary
Antigen: ICAM3
Clonality: Monoclonal
Clone: 101-1D2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité