Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: DSD/958]

Fournisseur: Biotium
BNUM0958-50
BNUM0958-50EA 395 EUR InStock
BNUM0958-50
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: DSD/958]
Anticorps
This MAb recognizes the double stranded DNA in human cells. It can be used to stain the nuclei in cell or tissue preparations and can be used as a nuclear marker in human cells. This MAb produces a homogeneous staining pattern in the nucleus of normal and malignant cells. Deoxyribonucleic acid (DNA) is a nucleic acid that stores long-term information regarding the development and function of all known living organisms. DNA consists of two long nucleotide polymers, which are composed of four bases, namely adenine, thymine, guanine and cytosine, all of which are flanked by a phosphate-deoxyribose backbone. Normally, DNA exists as a double-stranded (ds) molecule that forms in the shape of a double helix, allowing the bases and the backbone of the two strands to interact, thus forming a polynucleotide. When the double helix is unwound (either by enzymes or heat), DNA exists as a single-stranded (ss) molecule that is less stable than the double helix, but is necessary for protein access to DNA bases. Double stranded DNA markers are useful tools in biology research and aid in the study of DNA behavior and characteristics.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: Double Stranded DNA
Clonality: Monoclonal
Clone: DSD/958
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité