Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Netrin G1/G2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11103R-CY5
BOSSBS-11103R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11103R-CY5
Anti-Netrin G1/G2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Netrin proteins are a family of laminin-related secreted proteins that provide guidance signals for axonal growth and cell migration during development. Netrin-1, which is the mammalian homolog of UNC-6 from C. elegans, is largely expressed in the developing nervous system and in mesodermal tissues. Netrin-1 is expressed by the floor plate as either a cell associated protein or in a diffusible form, and it binds to several surface receptor components, including deleted in colorectal cancer (DCC) and neogenin. During embryonic development, netrin-1 diffuses through the neuronal epithelium, where it forms a chemoattractant gradient that directs axonal migration to the ventral midline of the spinal cord. Netrin-2 and the corresponding mouse homolog netrin-3 are expressed primarily in the lower two-thirds of the spinal cord, and, like netrin-1, they can either attract or repel commissural axons at a distance. Netrin signaling is dependent on the concentration of calcium outside the cell and the level of PKA activity. In axonal cells, a reduction in PKA activity converts the responsiveness of the axons to the netrin proteins, as the cells are repelled, rather than attracted, by the netrin gradient.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Netrin G1/G2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité