Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-A4GNT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11382R
BOSSBS-11382REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11382R
Anti-A4GNT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Alpha 1,4-N-acetylflucosaminyltransferase (Alpha4Gn-T) mediates the biosynthesis of mucin type glycoprotein (O-glycan). Alpha4Gn-T acts as the key enzyme for the formation of the unique glycan GlcNAcalpha1-4Galbeta1-R, and most efficiently transfers N-acetylglucosamine (GlcNAc) to core 2 branched O-glycans. Alpha4Gn-T is a single-pass type II membrane protein associated with the Golgi apparatus and contains the conserved DXD motif involved in catalytic activity. It is expressed in stomach and pancreas, as well as in gastric cancer cells. Alpha4Gn-T is not expressed in peripheral blood cells, making it a useful biomarker for pancreatic cancer. Alpha4Gn-T and Mucin 6 expression is upregulated in the gastric mucosa of H.pylori infected patients, which suggest the involvement of ?Gn-T in defense against H. pylori infection.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: A4GNT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité