Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLITRK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11957R-A750
BOSSBS-11957R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11957R-A750
Anti-SLITRK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SLITRK family proteins are integral membrane proteins that have a C-terminal domain that is partially similar to TRK neurotrophin receptor proteins and two leucine-rich repeat (LRR) domains that are similar to those of SLIT proteins. SLITRK4 (SLIT and NTRK-like protein 4) is a 837 amino acid single-pass type I membrane protein that contains 18 LRR (leucine-rich) repeats and is expressed in neural tissues, specifically in the thalamus, hypothalamus, subventricular zone, CA3 region of the hippocampus and cortical plate. SLITRK4 may be upregulated in some astrocytic brain tumours such as glioblastomas, astrocytomas and primitive neuroectodermal tumours. As compared with its family member SLITRK2, SLITRK4 only weakly suppresses neurite outgrowth. A study using genome-wide transcriptional profiling suggested that the gene encoding SLITRK4, as well as the ARL5B and PLA2G7 genes, may be involved in the pathogenesis of preeclampsia.

Type: Primary
Antigen: SLITRK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/837
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité