Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGT6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13350R-A750
BOSSBS-13350R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13350R-A750
Anti-GGT6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Gamma-glutamyltranspeptidase (GGT) acts as a glutathionase and catalyzes the transfer of the glutamyl moiety of glutathione to a variety of amino acids and dipeptide acceptors. This enzyme is located on the outer surface of the cell membrane and is widely distributed in mammalian tissues involved in absorption and secretion. In humans, hepatic GGT activity is elevated in some liver diseases. GGT1 is released into the bloodstream after liver damage, and an elevated level of the enzyme may be a useful early sign of hepatocellular carcinoma. GGT5 converts leukotriene C4 to leukotriene D4; it does not, however, convert synthetic substrates that are commonly used to assay GGT. In human serum and in human tissues, there is a marked heterogeneity in GGT, but this heterogeneity can be attributed to different glycosylation of the same peptide rather than to the products of different genes. Belonging to the gamma-glutamyltranspeptidase family, GGT6 (gamma-glutamyltransferase 6), is a 493 amino acid single-pass type II membrane protein that cleaves glutathione conjugates. GGT6 exists as two alternatively spliced isoforms.

Type: Primary
Antigen: GGT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 351-450/493
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité