Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ErbB-3/HER3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1454R-A647
BOSSBS-1454R-A647EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1454R-A647
Anti-ErbB-3/HER3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The ErbB3 gene encodes a member of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family of receptor tyrosine kinases. ErbB3 is a membrane-bound protein which has a neuregulin binding domain but not an active kinase domain. It can therefore bind this ligand but cannot convey a signal into the cell via protein phosphorylation. However it does form heterodimers with other EGF receptor family members which do have kinase activity. Heterodimerization leads to the activation of pathways which lead to cell proliferation or differentiation. Amplification of this gene and/or overexpression of its protein have been reported in numerous cancers including prostate, bladder and breast tumors. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been characterised. One isoform lacks the intermembrane region and is secreted outside the cell. This form acts to modulate the activity of the membrane-bound form. Additional splice variants have also been reported but they have not been thoroughly characterised.

Type: Primary
Antigen: ErbB-3/HER3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 661-760/1342
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité