Anti-IFI44L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)
Fournisseur: Bioss
BS-15551R-CY3
BOSSBS-15551R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15551R-CY3
Anti-IFI44L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)
Anticorps
IFI44L.
Type: Primary
Antigen: IFI44L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 101-200/452
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité