Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLN1 + TLN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3619R-A555
BOSSBS-3619R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3619R-A555
Anti-TLN1 + TLN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Talin, a multifunctional constituent of cell-substratum attachment sites, is a high molecular weight protein (225-270 kDa) found in variety of tissues and cell types. It is localized at a subset of adherens junctions, specialized cell-cell and cell-matrix associations that are characterized by the presence of filamentous actin at the cytoplasmic face of the junctional complex. In cultured cells, talin is absent from cell-cell junctions and found predominantly at adhesion plaques and in fibrillar streaks underlying cell surface fibronectin. Talin interacts with at least two other proteins that are localized at adhesion plaques, vinculin and integrin. Talin and vinculin have been shown to interact with each other and both have been proposed to be involved in generating the transmembrane connection, between the extracellular matrix and the cytoskeleton, that occurs at adhesion plaques. At physiological ionic strength, talin is an elongate, flexible, monomeric protein with the ability to self-associate into dimers at higher protein concentrations.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Talin1 + 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité