Tétrabutylétain
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C17328000
EHERC17328000EA 74.4 EUR InStock
EHERC17328000
Tétrabutylétain
Tétrabutylétain
Formule: C₁₆H₃₆Sn
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009422
Numéro CAS: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité