STA-21 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3510001
ENZOBMLEI3510001EA 270.6 EUR InStock
ENZOBMLEI3510001
STA-21 ≥98% (par CCM)
STA-21
STAT inhibitor
STA-21 is a novel Stat3-selective inhibitor. It inhibits Stat3 dimerization and DNA binding as well as Stat3-dependent luciferase reporter activity.
Numéro CAS: 28882-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b67988acb7abcf5050e68116363f14e13e10a2&vid=fe82bc6130ff7aedaf6a9ef629e818caa931e75f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité