PI 3K SH2 OMT
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST4250500
ENZOBMLST4250500EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLST4250500
PI 3K SH2 OMT
Protéines et Peptides
PI3 kinase inhibitor
This unique SH2 domain ligand is derived from the sequence flanking Tyr751 of the PDGF receptor. It inhibits the PI 3-kinase p85 C-terminal SH2 domain (IC50=14,2 µM). It contains the nonhydrolyzable phosphotyrosine mimetic L-O-(2-malonyl)tyrosine (OMT) and is provided as the trimethyl ester for greater cell permeability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité