Membrane disc filters
Fournisseur: Hach
1353000
HACH1353000EA 241 EUR InStock
HACH1353000
Membrane disc filters
Filtres Filtres à membrane
These membrane filters are ideal for filtration of total and fecal coliforms, E. coli, Streptococcus species, heterotrophic bacteria and fungi.
Certifications: Meets U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) and American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications to ensure complete retention and maximum recovery of bacteria.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité