Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Epigallocatechin

Fournisseur: Thermo Scientific

J61630.MA
J61630.MAEA 239 EUR InStock
J61630.MA
(-)-Epigallocatechin
(-)-Epigallocatechin
CAS No.: 970-74-1 Molecular Formula: C15H14O7 Formula Weight: 306.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Pale pink MDL No.: MFCD00075939

Applications: A natural product from green tea that induces apoptosis


Formule: C₁₅H₁₄O₇
Numéro MDL: MFCD00075939
Numéro CAS: 970-74-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité