Ceftiofur sodium 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66886.06
J66886.06EA 172 EUR InStock
J66886.06
Ceftiofur sodium 95%
Ceftiofur sodium
Purity: 95% CAS No.: 104010-37-9 Molecular Formula: C19H16N5NaO7S3 Formula Weight: 545.54 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white or yellow Solubility: Freely soluble in aqueous solution MDL No.: MFCD01766184
Applications: A broad spectrum antibiotic
Formule: C₁₉H₁₆N₅NaO₇S₃
Numéro MDL: MFCD01766184
Numéro CAS: 104010-37-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité