Hydrognophtalate de potassium en solution standard 200 mg COT /l 0,425 g C8H5KO4 /l pour la dtermination COT Content: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Hydrognophtalate de potassium en solution standard 200 mg COT /l 0,425 g C8H5KO4 /l pour la dtermination COT Content: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Hydrogénophtalate de potassium en solution standard à 200 mg COT /l 0,425 g C8H5KO4 /l pour la détermination COT Content: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF01723.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou