Solution tampon pH 6,865 (25 C) sur le modle de la norme DIN 19266:2015-05, toutefois stabilise Content: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 6,865 (25 C) sur le modle de la norme DIN 19266:2015-05, toutefois stabilise Content: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 6,865 (25 °C) sur le modèle de la norme DIN 19266:2015-05, toutefois stabilisée Content: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF10970.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou