Potassium antimony tartrate solution 3.0 g/l potassium antimony tartrate hemihydrate in water for determination of o-PO4 and total P (FIA) after reduction of... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Potassium antimony tartrate solution 3.0 g/l potassium antimony tartrate hemihydrate in water for determination of o-PO4 and total P (FIA) after reduction of... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Potassium antimony tartrate solution 3.0 g/l potassium antimony tartrate hemihydrate in water for determination of o-PO4 and total P (FIA) after reduction of... 1 * 1 L KRAF19414.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou