talon d'anions pour CI tartrate 1,000 g C4H4O62-/l Acide tartrique dans l'eau Content: 0,25 l 1 * 250 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
talon d'anions pour CI tartrate 1,000 g C4H4O62-/l Acide tartrique dans l'eau Content: 0,25 l 1 * 250 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Étalon d'anions pour CI tartrate 1,000 g C4H4O62-/l Acide tartrique dans l'eau Content: 0,25 l 1 * 250 mL KRAF21525.1000 1 * 250 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou