Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17577.06
L17577.06EA 81.1 EUR InStock
L17577.06
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique ≥98%
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique
Purity: 98+% CAS No.: 3405-77-4 Molecular Formula: C5H5NO3 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 171-173° Beilstein Reference: 114094
Formule: C₅H₅NO₃
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318162
Numéro CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité