1-Tritylimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17694.06
L17694.06EA 73.5 EUR InStock
L17694.06
1-Tritylimidazole ≥98%
1-Tritylimidazole
Purity: 98% CAS No.: 15469-97-3 Molecular Formula: C22H18N2 Formula Weight: 310.40 Odour: Odourless Melting Point: 220-224° Beilstein Reference: 238171 MDL No.: MFCD00229427
Formule: C₂₂H₁₈N₂
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229427
Numéro CAS: 15469-97-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité