(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19695.MD
L19695.MDEA 77.8 EUR InStock
L19695.MD
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Purity: 98% CAS No.: 104641-59-0 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 103-106°/35mm Beilstein Reference: 4349394 MDL No.: MFCD03788748
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 103…106 °C (35 mmHg)
Densité: 0.920
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788748
Numéro CAS: 104641-59-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité