4-Aminopipéridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20127.06
L20127.06EA 85.3 EUR InStock
L20127.06
4-Aminopipéridine 95%
4-Aminopiperidine
Purity: 98% CAS No.: 13035-19-3 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.16 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 65°/18mm Beilstein Reference: 1105 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD02179399
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 65 °C (18 mmHg)
Densité: 0.954
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179399
Numéro CAS: 13035-19-3
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité