8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium
Fournisseur: Molekula
26829370-100G
MOLE26829370-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26829370-100G
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00012560
Numéro CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité