5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Fournisseur: Molekula
27134875-1G
MOLE27134875-1GEA 0 EUR InStock
MOLE27134875-1G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
Numéro MDL: MFCD00006530
Numéro CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité