Carbazate de méthyle
Fournisseur: Molekula
M84177508
MOLEM84177508EA 0 EUR InStock
MOLEM84177508
Carbazate de méthyle
Carbazate de méthyle
Formule: C₂H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00007594
Numéro CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité