Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF-PH3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-139B
NOVUNB100-139BEA 698 EUR InStock
NOVUNB100-139B
Anti-HIF-PH3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Rabbit Polyclonal HIF Prolyl Hydroxylase 3 Antibody [Biotin]. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Rat, Mouse (-).

Type: Primary
Antigen: HIF-PH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité