Anti-D4-GDI/RhoGDI2 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: 97A1015]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27382
NOVUNBP2-27382EA 645 EUR InStock
NOVUNBP2-27382
Anti-D4-GDI/RhoGDI2 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: 97A1015]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: D4-GDI/RhoGDI2
Clonality: monoclonal
Clone: 97A1015
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité