Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biphényle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

CILULM17100.5
PROOCILULM17100.5EA 155 EUR InStock
PROOCILULM17100.5
Biphényle
Biphényle


Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité