Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GINS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-180
PRSI30-180EA 660 EUR InStock
PRSI30-180
Anti-GINS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The yeast heterotetrameric GINS complex is made up of Sld5, Psf1, Psf2, and Psf3. The formation of this complex is essential for the initiation of DNA replication in yeast and Xenopus egg extracts.The yeast heterotetrameric GINS complex is made up of Sld5 (GINS4; MIM 610611), Psf1 (GINS1; MIM 610608), Psf2, and Psf3 (GINS3; MIM 610610). The formation of this complex is essential for the initiation of DNA replication in yeast and Xenopus egg extracts (Ueno et al., 2005 [PubMed 16287864]). See GINS1 for additional information about the GINS complex.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GINS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité