Anti-Cav3.2 Ca+2 Channel Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
11505
QEDB11505EA 492 EUR InStock
QEDB11505
Anti-Cav3.2 Ca+2 Channel Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cav3.2 Ca+2 Channel
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité