Anti-UBIAD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
34031
QEDB34031EA 283 EUR InStock
QEDB34031
Anti-UBIAD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBIAD1 (UbiA prenyltransferase domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité