Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
56451
QEDB56451EA 418 EUR InStock
QEDB56451
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD74 (CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité