Acide orotique monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
7285.1
ROTH7285.1EA 20.5 EUR InStock
ROTH7285.1
Acide orotique monohydraté
Acide orotique monohydraté
Formule: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00149398
Numéro CAS: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité