4-Chlorobiphényle
Fournisseur: Merck
35596-100MG
SUPL35596-100MGEA 64.2 EUR InStock
SUPL35596-100MG
4-Chlorobiphényle
4-Chlorobiphényle
Formule: C₁₂H₉Cl
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00013640
Numéro CAS: 2051-62-9
EINECS: 218-127-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité